Learn More
R&D Systems™ Lymph Node Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Código de producto. 18717893 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18717893 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18717893 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.65€
    218.40€ / paquete de 5
    Ahorro 44.25€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Lymph Node Tissue Slides (Normal)
Estado normativo This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Especie Humano
Condición del tejido Normal
Línea de productos Novus