Learn More
Licopeno, > 90 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476801 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
11476801 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11476801
Marca: MP Biomedicals 0219868401
CAS 502-65-8
Fórmula molecular C40H56
Peso molecular (g/mol) 536.888
Clave InChI OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
Sinónimo lycopene, psi,psi-carotene, all-trans-lycopene, trans-lycopene, lycopene 7, lycored, lycopene van, lycopene, all-trans, unii-sb0n2n0wv6, ccris 7925
PubChem CID 446925
ChEBI CHEBI:15948
Nombre IUPAC (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octametildotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaeno
SMILES CC(=CCCC(=CC=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lycopene
Color Rojo
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.9
Porcentaje de pureza >90%
Forma física Agujas cristalinas