Learn More
LY450108, MedChemExpress
Código de producto. 16437017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437017 5 mg 5 miligramos
16430627 50 mg 50 miligramos
16424298 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16437017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10935
MedChemExpress LY450108 is a potent AMPA receptor potentiator. LY450108 has the potential for depression and Parkinson's disease research.
LY450108 is a potent AMPA receptor potentiator. LY450108 has the potential for depression and Parkinson's disease research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY450108
CAS 376594-67-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22F2N2O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.12 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC(F)=CC(C(NC2=CC=C([C@@H](C)CNS(C(C)C)(=O)=O)C=C2)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 396.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.45
Porcentaje de pureza 97.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation