Learn More
LY3502970, MedChemExpress
Descripción
LY3502970 (GLP-1 receptor agonist 1) is a GLP-1 receptor agonist extracted from patent WO2018056453A1, Compound 67.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY3502970 |
| CAS | 2212020-52-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C48H48F2N10O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | GLP-1 receptor agonist 1 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (141.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H]1[C@](N2C3=CC=C([C@]4([H])CC(C)(OCC4)C)C=C3C=C2C(N5[C@H](C6=C(N7C(N(C8=CC=C(N(N=C9)C)C9=C8F)C=C7)=O)N(C%10=CC(C)=C(C(C)=C%10)F)N=C6CC5)C)=O)(C(N%11)=NOC%11=O)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 882.96 |
| Mostrar más |