Learn More
LY334370, MedChemExpress
Código de producto. 16463798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463798 10 mg 10 miligramos
16460177 50 mg 50 miligramos
16452866 25 mg 25 miligramos
16416527 5 mg 5 miligramos
16414856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103107
MedChemExpress LY334370 is a selective 5-HT1F receptor agonist with a Ki of 1.6 nM.
LY334370 is a selective 5-HT1F receptor agonist with a Ki of 1.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY334370
CAS 182563-08-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22FN3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (157.93 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)NC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C4CCN(C)CC4
Peso molecular (g/mol) 351.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.42
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation