Learn More
LY310762, MedChemExpress
Description
LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | LY310762 |
| CAS | 192927-92-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H28ClFN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 18.33 mg/mL (42.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(CCN2CCC(C(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)C4=C(C=CC=C4)C1(C)C.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 430.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.94 |
| Show More |