Learn More
LY3009120, MedChemExpress
Código de producto. 16491457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16491457 50 mg 50 miligramos
16485248 10 mg 10 miligramos
16477967 5 mg 5 miligramos
16495916 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16491457
Marca: Medchem Express HY1255850mg
MedChemExpress LY3009120 (DP-4978) is a pan RAF inhibitor which inhibits BRAFV600E, BRAFWT and CRAFWT with IC50s of 5.8, 9.1 and 15 nM, respectively.
LY3009120 (DP-4978) is a pan RAF inhibitor which inhibits BRAFV600E, BRAFWT and CRAFWT with IC50s of 5.8, 9.1 and 15 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY3009120
CAS 1454682-72-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29FN6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo DP-4978
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (89.51 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C2=CC3=CN=C(NC)N=C3N=C2C)=C(C)C=C1F)NCCC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 424.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.51
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease