Learn More
LY2090314, MedChemExpress
Código de producto. 16459567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459567 5 mg 5 miligramos
16413077 50 mg 50 miligramos
16407086 100 mg 100 miligramos
16407028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16459567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16294
MedChemExpress LY2090314 is a potent inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) with IC50 values of 1.5 nM and 0.9 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively.
LY2090314 is a potent inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) with IC50 values of 1.5 nM and 0.9 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2090314
CAS 603288-22-8
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H25FN6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(C1=CN2CCN(C(N3CCCCC3)=O)CC4=CC(F)=CC1=C42)=C5C6=CN=C7C=CC=CN76)NC5=O
Peso molecular (g/mol) 512.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.53
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease