missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6C Antibody (HK1.4), Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™

Código de producto. 18498857 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498857 0.25 mL 0.25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18498857 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP128046AF405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.00€
    579.60€ / 0.25 ml
    Ahorro 33.40€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950

A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody

Ly-6C Monoclonal antibody specifically detects Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ly-6C
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HK1.4
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Ly 6c, Ly6c protein, Lymphocyte antigen 6 complex, Lymphocyte antigen 6 complex locus C, Lymphocyte antigen 6C, Lymphocyte antigen Ly 6C
Especie del huésped Rat
Inmunógeno L3 cloned CTL cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17067
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.