Learn More
LY-411575 isomer 1, MedChemExpress
Descripción
LY-411575 isomer 1 is an isomer of LY411575, which is a potent γ-secretase inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY-411575 isomer 1 |
| CAS | 209984-58-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H23F2N3O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | C[C@H](NC([C@H](O)C1=CC(F)=CC(F)=C1)=O)C(N[C@H](C(N2C)=O)C3=CC=CC=C3C4=C2C=CC=C4)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 479.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.48 |
| Porcentaje de pureza | 99.51% |
| Mostrar más |