Learn More
LY 344864 racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16495858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495858 10 mg 10 miligramos
16438517 5 mg 5 miligramos
16406336 100 mg 100 miligramos
16402017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13788C
MedChemExpress LY 344864 racemate is a 5-HT1F receptor agonist extracted from patent US 5708187 A.
LY 344864 racemate is a 5-HT1F receptor agonist extracted from patent US 5708187 A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 344864 racemate
CAS 186543-64-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22FN3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 11 mg/mL (31.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2CC(N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 351.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.42
Porcentaje de pureza 96.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation