Learn More
LY 344864, MedChemExpress
Código de producto. 16492007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492007 50 mg 50 miligramos
16485858 10 mg 10 miligramos
16418517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13788
MedChemExpress LY 344864 is a selective receptor agonist with an affinity of 6 nM (Ki) at the recently cloned 5-HT1F receptor.
LY 344864 is a selective receptor agonist with an affinity of 6 nM (Ki) at the recently cloned 5-HT1F receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 344864
CAS 186544-26-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22FN3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (284.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2C[C@H](N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 351.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.42
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation