Learn More
LY 3000328, MedChemExpress
Código de producto. 16452697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452697 50 mg 50 miligramos
16436608 10 mg 10 miligramos
16419177 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16452697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15533
MedChemExpress LY 3000328 is a potent and selective Cathepsin S (Cat S) inhibitor with IC50s of 7.7 and 1.67 nM for hCat S and mCat S, respectively.
LY 3000328 is a potent and selective Cathepsin S (Cat S) inhibitor with IC50s of 7.7 and 1.67 nM for hCat S and mCat S, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 3000328
CAS 1373215-15-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29FN4O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (103.19 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)N[C@@H]2[C@@H](OC(NC)=O)COC3=CC=C(N4CCN(C5COC5)CC4)C=C32
Peso molecular (g/mol) 484.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.52
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation