Learn More
LY-2584702 tosylate salt, MedChemExpress
Código de producto. 16497927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497927 5 mg 5 miligramos
16435208 10 mg 10 miligramos
16425896 100 mg 100 miligramos
16411427 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12493A
MedChemExpress LY-2584702 tosylate salt is a selective ATP competitive inhibitor of p70S6K with an IC50 of 4 nM. In S6K1 enzyme assay, the IC50 of LY-2584702 is 2 nM.
LY-2584702 tosylate salt is a selective ATP competitive inhibitor of p70S6K with an IC50 of 4 nM. In S6K1 enzyme assay, the IC50 of LY-2584702 is 2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY-2584702 tosylate salt
CAS 1082949-68-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27F4N7O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10.25 mg/mL (16.60 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1C=C(C2=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C2)N=C1C3CCN(C4=C5C(NN=C5)=NC=N4)CC3.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 617.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 617.62
Porcentaje de pureza 96.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease