Learn More
R&D Systems™ LXR beta/NR1H2 Antibody Blocking Peptide
Código de producto. 18265017 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18265017 0,05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18265017 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP176256PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A blocking peptide containing 14 amino acids near the amino terminus of human LXR-B. Source: Synthetic (Accession #: P55055) The LXR beta/NR1H2 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 7376
Especie Human
Línea de productos Novus
Contenido y almacenamiento Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulación PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin.
Para utilizar con (aplicación) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76256. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .
Alias de gen Liver x receptor beta, LXR-b, NER-I, NERliver x receptor-beta, nuclear orphan receptor LXR-beta, Nuclear receptor NER, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2, oxysterols receptor LXR-beta, RIP15, steroid hormone-nuclear receptor NER, Ubiquitously-expressed nuclear receptorLXRB, UNRLX receptor beta
Símbolo de gen NR1H2
Tipo de producto LXR beta/NR1H2
Cantidad 0,05 mg
Estado normativo RUO
Fuente Synthetic
Terminación 14 amino acids near the amino terminus of human LXR-B