Learn More
LXR beta/NR1H2 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498737 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498737 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498737 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176256AF700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
LXR beta/NR1H2 Polyclonal antibody specifically detects LXR beta/NR1H2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LXR beta/NR1H2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Liver X receptor beta, LXR-b, NER-I, NERliver X receptor-beta, nuclear orphan receptor LXR-beta, Nuclear receptor NER, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2, oxysterols receptor LXR-beta, RIP15, steroid hormone-nuclear receptor NER, Ubiquitously-expressed nuclear receptorLXRB, UNRLX receptor beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus human LXR-B. The immunogen is located within the first 50 amino acids of LXR-B. Amino Acid Squence: SPTVKEEGPEPWPG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7376
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG