Learn More
LXR-623, MedChemExpress
Código de producto. 16494078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494078 10 mg 10 miligramos
16440437 50 mg 50 miligramos
16425056 100 mg 100 miligramos
16416787 5 mg 5 miligramos
16401006 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10629
MedChemExpress LXR-623 is a brain-penetrant partial LXRα and full LXRβ agonist, with IC50s of 24 nM and 179 nM, respectively.
LXR-623 is a brain-penetrant partial LXRα and full LXRβ agonist, with IC50s of 24 nM and 179 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LXR-623
CAS 875787-07-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H12ClF5N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo WAY 252623
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (111.17 mM)
SMILES ClC1=C(CN2N=C(C(C(F)(F)F)=CC=C3)C3=C2C4=CC=C(F)C=C4)C=CC(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 422.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.78
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death