Descripción
- Este jabón en espuma está enriquecido con extracto de magnolia natural para ofrecer una experiencia de lavado de manos intensa y cremosa
- Minimiza el consumo energético: está demostrado que este jabón es eficaz en agua fría (basado en una prueba a 20°C)
- Este jabón en espuma se repone rápidamente en menos de 10 segundos
- Ayuda a reducir el consumo de agua en más de un 10% (2.000 lavados de manos con una dosis de Jabón en Espuma Luxury de Tork comparado con Jabón Líquido Ligeramente Perfumado de Tork)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hand Soap |
| Color | Transparente |
| Formulario | Foam |
| Envase | Plastic Bottle |
| Cantidad | 8/Pk. |
| Tamaño | 525 mL |