Learn More
Óxido de lutecio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), malla - 325, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10002510 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10002510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) oxide
Nombre de nota 99.99%, -325 mesh
CAS 12032-20-1
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.94% min
Fórmula molecular Lu2O3
Fórmula lineal Lu2O3
Número MDL MFCD00011100
Índice Merck 14, 5615
Sinónimo lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Nombre IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
Peso molecular (g/mol) 397.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.94
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 9.42
Densidad 9.4200g/mL