Learn More
Óxido de lutecio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11393298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393298 5 g 5 g
11313308 1 g 1 g
11303308 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036244.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12032-20-1
Fórmula molecular Lu2O3
Peso molecular (g/mol) 397.93
Número MDL MFCD00011100
Clave InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Nombre IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) oxide
Punto de fusión 2487°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,5615
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.94
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 9.420 g/mL