Learn More
Lutetium(III) fluoride, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11346328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346328 1 g 1 g
11356328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011261.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-81-1
Número MDL MFCD00016191
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) fluoride
Punto de fusión 1182°C
Forma física Lump
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.97
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 8.3 g/mL