Learn More
Fluoruro de lutecio(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lutetium (III) fluoride |
| Punto de fusión | 1182°C |
| Forma física | Polvo de malla -325 |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 8.3 g/mL |
| Número UN | UN3288 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.97 |
| Mostrar más |