Learn More
Fluoruro de lutecio(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480710 1 g 1 g
11490710 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13760-81-1 | LuF3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-81-1
Fórmula molecular LuF3
Número MDL MFCD00016191
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium (III) fluoride
Punto de fusión 1182°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.97
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 8.3 g/mL