Learn More
Cloruro de lutecio(III), ultra seco, 99,98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378697 1 g 1 g
11388697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035802.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10099-66-8
It is used as an additive for chemical industry, single crystal scintillators, carbon arc rods, PET scan detectors, high refractive index glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-66-8
Número MDL MFCD00011099
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) chloride
Punto de fusión 905°C (sublimation)
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Densidad 3.98 g/mL
Índice Merck 14,5615
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.33
Porcentaje de pureza 99.98%