Learn More
Acetato de lutecio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342518 1 g 1 g
11352518 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014571.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207500-05-8 | C6H9LuO6 | 352.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207500-05-8
Fórmula molecular C6H9LuO6
Peso molecular (g/mol) 352.10
Número MDL MFCD00211310
Clave InChI YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lutetium(3+) triacetate
SMILES [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) acetate hydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.11 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic