Learn More
Novus Biologicals™ Lung Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Código de producto. 18199172 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18199172 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18199172 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    213.15€ / paquete de 5
    Ahorro 12.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Lung Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Estado normativo This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Especie Humano
Condición del tejido Squamous Cell Carcinoma