Learn More
R&D Systems™ Lung Tissue Slides (Asthma)- Paraffin
Código de producto. 18776553 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18776553 5 Slides paquete de 5
1 options
Código de producto. 18776553 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP242697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.65€
    690.90€ / paquete de 5
    Ahorro 136.75€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Tissue was fixed in formalin immediately after excision and embedded in paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción From female, aged 63
Cantidad 5 Slides
Tissue Condition Asthma
Tipo Lung
Línea de productos Novus