Learn More
R&D Systems™ Lung Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Código de producto. 18754933 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18754933 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18754933 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.52€
    213.15€ / paquete de 5
    Ahorro 42.37€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Reactividad cruzada Human
Tipo Lung Tissue Slides (Adenocarcinoma Well Differentiated)
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Estado normativo This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Especie Humano
Condición del tejido Adenocarcinoma
Línea de productos Novus