Learn More
Merck Immobilon Sustratos de quimioluminiscencia HRP occidentales
Código de producto. 12634645 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tipo de producto:
Sustrato de HRP
Sensibilidad:
∼1 a 3 págs.
∼400 pies cúbicos
∼6 páginas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
500 ML
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Sensibilidad unitSize
12634645 500 mL Sustrato de HRP ∼400 pies cúbicos cada uno
11790644 500 mL Sustrato de HRP ∼1 a 3 págs. 1 PCS
11770644 500 mL Sustrato de HRP ∼6 páginas 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12634645 Proveedor Merck N.º de proveedor WBLUF0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.65€
    568.00€ / paquete de 1
    Ahorro 419.65€
    42% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reactivos quimioluminiscentes premezclados y listos para su uso para la detección de Westerns basados en HRP
La peroxidasa de rábano picante (HRP) cataliza la oxidación del luminol en presencia de peróxido, liberando fotones (quimioluminiscencia) que se capturan en películas de rayos X o mediante cámaras CCD. La mayoría de los sustratos HRP se ven afectados por una rápida degradación de la señal y una vida útil corta, pero Luminata Los sustratos se formulan de manera diferente para incluir reactivos estabilizadores.
  • Resultados coherentes con menos errores de pipeteo
Los estabilizadores añadidos a Luminata sustratos:
  • Prevenir la oxidación espontánea de luminol por peróxido en ausencia de HRP
  • Mejorar la estabilidad tanto del luminol como del peróxido, garantizando que Luminata Los sustratos son estables durante un año en su formato premezclado.
  • Estabilizar, fortalecer y prolongar la señal de quimioluminiscencia una vez que el HRP comienza a catalizar la oxidación
Tres sensibilidades diferentes para una variedad de necesidades de detección:
  • ImmobilonReactivo premezclado Classico para las necesidades de detección diarias
  • ImmobilonReactivo premezclado Crescendo para detección en el rango de picogramos
  • ImmobilonReactivo premezclado Forte para detección en el rango de femtogramos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato de HRP
Para utilizar con (aplicación) Dot/Slot Blot
Cantidad 500 mL
Sensibilidad ∼400 pies cúbicos
Contenido y almacenamiento De 18 °C a 24 °C