Learn More
Lumateperone tosylate, MedChemExpress
Descripción
Lumateperone (ITI-007) tosylate is a 5-HT2A receptor antagonist (Ki = 0.54 nM), a partial agonist of presynaptic D2 receptors and an antagonist of postsynaptic D2 receptors (Ki = 32 nM), and a dopamine D1 receptor modulator. Lumateperone tosylate has anticancer activity and can also be used in studies of psychiatric disorders such as schizophrenia.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Lumateperone tosylate |
| CAS | 1187020-80-9 |
| Color | Gris |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H36FN3O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | ITI-007 tosylate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (176.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CC[C@@](N3CCN(C)C4=C3C5=CC=C4)([H])[C@@]5([H])C2.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 565.7 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?