Learn More
Cytiva Conectores Luer
Código de producto. 12445730 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12445730 Polipropileno paquete de 50
1 options
Código de producto. 12445730 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28985812
En stock
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan para la conexión de la jeringa a la parte superior de la columna
Cantidad 50/Paq.
Tipo de producto Conectores Luer