Descripción
LRRC7 Polyclonal specifically detects LRRC7 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LRRC7 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | DKFZp686I1147, leucine rich repeat containing 7, MGC144918 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 730-890 of human LRRC7 (NP_065845.1). FPQPLDSKPLLSQREAVPPGNIPQRPDRLPMSDTFTDNWTDGSHYDNTGFVAEETTAENANSNPLLSSKSRSTSSHGRRPLIRQDRIVGVPLELEQSTHRHTPETEVPPSNPWQNWTRTPSPFEDRTAFPSKLETTPTTSPLPERKEHIKESTEIPSPFSP |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |