Learn More
LRRC29 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18612207 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612207 100 μg 100 microlitros
18676576 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18612207 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305972100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 36.44€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LRRC29 Polyclonal specifically detects LRRC29 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LRRC29
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen FBL9F-box and leucine-rich repeat protein 9FBXL9, F-box protein FBL9, F-box/LRR-repeat protein 9, leucine rich repeat containing 29, leucine-rich repeat-containing protein 29
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LRRC29 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26231
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG