missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRP2 Antibody (545606) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 18544007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18544007 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18544007 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9578I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRP2 Monoclonal antibody specifically detects LRP2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRP2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 545606
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen calcium sensor protein, DBSlow-density lipoprotein receptor-related protein 2, EC 1.1.2.3, EC 3.4.21.9, Glycoprotein 330, GP330, Heymann nephritis antigen homolog, low density lipoprotein receptor-related protein 2, LRP-2, megalin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Megalin/LRP2, Pro3510-Lys3964, Accession # P98164
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.