Learn More
LRP-6 Antibody (SR1271), R&D Systems™
Código de producto. 18602424 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602424 50 μg 50 microlitros
18605964 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18602424 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32201450ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
LRP-6 Monoclonal specifically detects LRP-6 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LRP-6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1271
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen ADCAD2, FLJ90062, FLJ90421, low density lipoprotein receptor-related protein 6, low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human LRP-6 (Uniprot #: O75581)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4040
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG