missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRIG3 Antibody (814834) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 18558177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18558177 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18558177 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3495K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRIG3 Monoclonal antibody specifically detects LRIG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRIG3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 814834
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ90440, KIAA3016, leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 3, leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains protein 3, LIG-3, LIG3FLJ26573, LIRG3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LRIG3, Asp28-Thr807, Accession # Q6UXM1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121227
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.