Learn More
LR-90, MedChemExpress
Descripción
LR-90 is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor, inhibits inflammatory responses in human monocytes. LR-90 is also used in the research of diabetic animal model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LR-90 |
| CAS | 245075-84-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H34Cl2N4O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (140.93 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC(C)(C)C(O)=O)NC(C(Cl)=C2)=CC=C2CC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4=CC=C(C=C4)OC(C)(C)C(O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 709.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 709.57 |
| Mostrar más |