Learn More
Novus Biologicals™ LPS from E. Coli, TLR4 ligand
Código de producto. 18656528 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18656528 1 mg 1 miligramo
18604030 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18656528 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2252951.0mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    264.60€ / 1 miligramos
    Ahorro 15.40€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Applications: Functional
Lipopolysaccharides (LPSs) are characteristic components of the cell wall of Gram-negative bacteria. LPS and its lipid A moiety stimulate cells of the innate immune system by the Toll-like receptor 4 (TLR4), a member of the Toll-like receptor protein family, which recognizes common pathogen-associated molecular-patterns (PAMPs). Use in functional reported in scientific literature (PMID 26121241).
Lipopolysaccharides from Escherichia coli 0111:B4 Gamma-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture Dilution: Functional Purity: for ion exchange chromatography Reconstitute with 1 ml sterile balanced salt solution or tissue culture medium to the vial (1 mg) and gently swirl until the powder dissolves. Reconstituted product may be further diluted to desired working concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración LYOPH
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 1 mg
Para utilizar con (aplicación) Lipopolysaccharides (LPSs) are characteristic components of the cell wall of Gram-negative bacteria. LPS and its lipid A moiety stimulate cells of the innate immune system by the Toll-like receptor 4 (TLR4), a member of the Toll-like receptor protein family, which recognizes common pathogen-associated molecular-patterns (PAMPs). Use in functional reported in scientific literature (PMID 26121241).
Objetivo LPS from E. Coli, TLR4 Ligand
Para uso exclusivo en investigación