missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPAR3/LPA3/EDG-7 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30599394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30599394 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30599394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346599PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LPAR3/LPA3/EDG-7 Polyclonal antibody specifically detects LPAR3/LPA3/EDG-7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LPAR3/LPA3/EDG-7
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Edg-7, EDG7FLJ98231, GPCR, HOFNH30, LPA-3, LPA3LPA receptor 3, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor7,LPA receptor EDG7, lysophosphatidic acid receptor 3, Lysophosphatidic acid receptor Edg-7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno lysophosphatidic acid receptor 3. (Uniprot# Q9UBY5)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23566
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.