missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPAR1/LPA1/EDG-2 Antibody (999807) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30753942 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30753942 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30753942 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9963D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LPAR1/LPA1/EDG-2 Monoclonal antibody specifically detects LPAR1/LPA1/EDG-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LPAR1/LPA1/EDG-2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 999807
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen edg-2, EDG2Lysophosphatidic acid receptor Edg-2, endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor2,, Gpcr26, GPR26, LPA receptor 1, LPA-1, LPA1vzg-1, lysophosphatidic acid receptor 1, Mrec1.3, rec.1.3, ventricular zone gene 1, VZG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LPAR1/LPA1/EDG-2, Met1-Lys50, Accession # Q92633
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.