Learn More
Lp-PLA2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16487888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487888 10 mg 10 miligramos
16453837 50 mg 50 miligramos
16427706 100 mg 100 miligramos
16420358 5 mg 5 miligramos
16401859 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19757
MedChemExpress Lp-PLA2-IN-1 is a potent Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) inhibitor. Lp-PLA2-IN-1 has the potential for atherosclerosis, Alzheimer's disease research.
Lp-PLA2-IN-1 is a potent Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) inhibitor. Lp-PLA2-IN-1 has the potential for atherosclerosis, Alzheimer's disease research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lp-PLA2-IN-1
CAS 1420367-28-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17F5N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Ethanol : 25 mg/mL (53.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(N2CCC1)=CC(OCC3=CC(F)=C(OC4=CC=C(C(F)(F)F)N=C4)C(F)=C3)=NC2=O
Peso molecular (g/mol) 468.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.38
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death