Learn More
LP-533401, MedChemExpress
Descripción
LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LP-533401 |
| CAS | 945976-43-2 |
| Color | Marrón |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H22F4N4O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 526.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 526.48 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |