Learn More
LP-533401 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496868 10 mg 10 miligramos
16479407 5 mg 5 miligramos
16403506 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15849A
MedChemExpress LP-533401 hydrochloride is a tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
LP-533401 hydrochloride is a tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LP-533401 hydrochloride
CAS 1040526-12-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23ClF4N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (44.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 562.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.94
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation