Learn More
Eppendorf™ Parte inferior de las pipetas monocanal Research 3 Neo
Código de producto. 30689667 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 μL
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Color:
Gris claro
Gris oscuro
Turquesa
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize Color
30689667 5 mL cada uno -
30689640 2,5 μL cada uno Gris oscuro
30689733 10 μl cada uno -
30689633 20 μl cada uno Gris claro
30689671 20 μl cada uno -
30689727 100 μl cada uno -
30689723 200 μl cada uno -
30689731 300 μl cada uno -
30689685 1000 μl cada uno -
30689657 2 mL cada uno -
30689691 10 mL cada uno Turquesa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 30689667 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3102634009
Este original Eppendorf La pieza de repuesto está diseñada para reemplazar toda la parte inferior, incluido el cono del pistón.
  • Eppendorf La pieza de repuesto está diseñada para reemplazar toda la parte inferior, incluido el cono del pistón, de Eppendorf Research™
  • 3 neo pipetas, que se encuentra dentro de la vaina del eyector
  • Disponible en varios códigos de color y capacidad de volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipetas
Material Termoplástico
Tipo Parte inferior de la pipeta
Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta
Cantidad 1 Pk.