Descripción
- Eppendorf La pieza de repuesto está diseñada para reemplazar toda la parte inferior, incluido el cono del pistón, de Eppendorf Research™
- 3 neo pipetas, que se encuentra dentro de la vaina del eyector
- Disponible en varios códigos de color y capacidad de volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris oscuro |
| Para utilizar con | Pipetas |
| Material | Termoplástico |
| Tipo | Parte inferior de la pipeta |
| Volumen (métrico) | 2,5 μL |
| Para utilizar con (equipo) | Puntas de pipeta |
| Cantidad | 1 Pk. |