Learn More
Karl Hecht™ Cilindros de medición no graduados de forma baja
Código de producto. 10419021
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10419021 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10419021 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 44401048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.42€
    9.28€ / paquete de 1
    Ahorro 4.14€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Fabricado según DIN EN ISO 4788.
  • Diámetro exterior de 48 mm
  • Altura de 225 mm
  • Con base circular y pico
Especificaciones
Diámetro (métrico) 58 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material De vidrio
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Forma Redondo
Base Type Circular
Altura (métrico) 225 mm
Tipo de producto Probeta de medición no graduada