Learn More
3M™ Respirador de partículas, serie C100
Código de producto. 13587000 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de filtro Con válvula de exhalación Tamaño de la unidad
13587000 FFP1 NR D No paquete de 20
13597000 FFP2 No paquete de 20
13507010 FFP1 NR D Sí paquete de 10
13517010 FFP2 NR D Sí paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 13587000 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000088840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.25€
    14.77€ / paquete de 20
    Ahorro 5.48€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Proporciona una protección respiratoria cómoda y eficaz contra polvo y neblina. La mascarilla 3M serie C100 es ligero y cómodo.
Proporciona una protección rentable, ligera, cómoda y eficaz contra polvo y neblina.
  • La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara
  • La válvula de exhalación reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro FFP1 NR D
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas sin válvula
Con válvula de exhalación No
Modelo C101
Esterilidad Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No