Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ de cloro total
Código de producto. 15351655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
1000/Paq.
temp:
De 0 a 2 mg/l
De 0 a 5 mg/L
de 0 a 3,5 mg/l
Volumen (imperial):
0,16 oz
0,33 oz
0,84 oz
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad temp Volumen (imperial) Volumen (métrico) unitSize
15351655 100/paq. De 0 a 5 mg/L 0,84 oz 25 ml paquete de 100
15351645 100/paq. de 0 a 3,5 mg/l 0,16 oz 5 ml paquete de 100
15361645 1000/Paq. de 0 a 3,5 mg/l 0,16 oz 5 ml paquete de 1000
11709039 1000/Paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 1000
15341655 1000/Paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 1000
11718999 100/paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml 100 PCS
10402345 100/paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 100
11719039 1000/Paq. De 0 a 5 mg/L 0,84 oz 25 ml paquete de 1000
15361655 1000/Paq. De 0 a 5 mg/L 0,84 oz 25 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15351655 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 530130
Reactivos DPD en dosis de unidad premedidos para análisis de calidad del agua
  • Para uso en SC450™ Colorímetros y Aqua Comparator™ Kits de prueba
  • También es adecuado para su uso en Hach™ instrumentos y kits de prueba
  • Los envases de papel de aluminio sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
  • Disponible para tamaños de muestra de 5, 10 y 25 ml.
  • Vida útil prolongada de hasta 5 años
Análisis de agua potable y aguas residuales municipales; Pruebas de control de procesos y aguas residuales industriales; Análisis de agua medioambiental
Compliance
Método de DPD aceptado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPA de EE. UU.
Volumen (métrico) 25 ml
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas de colorímetro SC450 y Aqua Comparator™, kits de pruebas e instrumentos Hach™, espectrofotómetro
Cantidad 100/paq.
temp De 0 a 5 mg/L
Tipo Reactivo de cloro total DPD
Volumen (imperial) 0,84 oz