Learn More
Losmapimod, MedChemExpress
Código de producto. 16443928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443928 10 mg 10 miligramos
16440287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16443928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10402
MedChemExpress Losmapimod (GSK-AHAB) is a selective, potent, and orally active p38 MAPK inhibitor with pKis of 8.1 and 7.6 for p38α and p38β, respectively.
Losmapimod (GSK-AHAB) is a selective, potent, and orally active p38 MAPK inhibitor with pKis of 8.1 and 7.6 for p38α and p38β, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Losmapimod
CAS 585543-15-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26FN3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GSK-AHAB GW856553X SB856553
Información de solubilidad Ethanol : 33.33 mg/mL (86.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 27.5 mg/mL (71.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=NC=C(C(NCC(C)(C)C)=O)C=C2)C=C(C(NC3CC3)=O)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 383.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.46
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation