Learn More
Lorediplon, MedChemExpress
Descripción
Lorediplon is a novel non-benzodiazepine drug acting as a GABAA receptor modulator, differentially active at the alpha1-subunit, associated with promoting sleep.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lorediplon |
| CAS | 917393-39-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H15FN4O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (253.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(N(C1=CC(C2=CC=NC3=C(C(C4=CC=CS4)=O)C=NN23)=CC=C1F)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 394.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.42 |
| Mostrar más |